Ethanol für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08543.0250EA
93.8
CHF
1.08543.0250
MERC1.08543.0250_T
MERC1.08543.0250DP
Ethanol für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH MW: 46,07 g/mol Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa) Melting Pt: -114,5 °C Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 13 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) | colourless |
Appearance (description) | clear |
Purity (GC) | ≥ 99.8 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0001 % |
DNases (nicking-activity) | not detectable |
RNases | not detectable |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)