Oberflächenschutzpapiere, LabSorb
Lieferant: Sartorius
FT-1-601400100 FT-1-601400050 FT-1-601600050 FT-2601480600K FT2601-460570K FT1-601-460050 FT1-601-600100
515-1630EA 669 CHF
515-1630 515-1629 515-1628 515-1633 SARTFT2601-460570K SARTFT1-601-460050 SARTFT1-601-600100
Oberflächenschutzpapiere, LabSorb
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Die LabSorb Schutzpapiere sind stark saugfähige, auf einer Seite mit Polyethylen beschichtete Papiere.
  • Verhindern von radioaktiver Kontamination von Arbeitsflächen (in radiochemischen Labors)
  • Schützen der Oberfläche des Labortisches vor verschütteten Flüssigkeiten oder Spritzern, indem die Absorption und Infiltration dieser Flüssigkeiten verhindert wird
  • Auskleiden von Tierkäfigen zum Schutz und für mehr Hygiene
  • Schützen von Objekten vor dem Fall auf harte Oberflächen: Reduzierung des Aufpralls
Bei Verwendung mit der Cellulose-Seite oben absorbiert das Papier Flüssigkeiten, die von der Polyethylenbeschichtung gestoppt werden und das Papier daher nicht durchdringen können. Bei Verwendung mit der Polyethylen-Seite oben ist das Papier sehr nützlich, um wertvolle oder toxische Flüssigkeiten rückzugewinnen.
Basisgewicht: 140 g/m²; Absorption: 150%