E/E absolute (Taxed) 99,8 GC_ASSAY_METHOD
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethyl alcohol
24102-4X2.5L 24102-6X1L
24102-4X2.5LEA 1577.16 CHF
24102-4X2.5L 24102-6X1L
E/E absolute (Taxed) 99,8 GC_ASSAY_METHOD
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 12
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.8 Vol.%
Density (D 20/20) 0.790 - 0.791
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 0.005 %
Methanol (GC) Max. 0.1 %
Autoignition Temperature 683 °F
Explosion Limit 19 %, 60 °F