Silbernitrat 0.01 N in 2-Propanol, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Höllenstein
85102.290EA 117 CHF
85102.290
Silbernitrat 0.01 N in 2-Propanol, AVS TITRINORM
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Melting Pt: -89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg