2-Propanol, Prepsolv® für die präparative Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxypropan Dimethylcarbinol Isopropanol Isopropylalkohol IPA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13350.2500EA 152 CHF
1.13350.2500
2-Propanol, Prepsolv® für die präparative Chromatographie, Supelco®
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg