2-Propanol 99 Biotechnology
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
0918-1LEA 88.2 CHF
0918-1L 0918-4L 0918-20L 0918-500ML
2-Propanol 99 Biotechnology
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4eafe19208840993a64d7c98fc917a6f7ccdb1&vid=2cbd35cca07cb89a846356568c2b7828611f7895&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Colour (APHA) ≤10
Density 0.782 - 0.788 g/ml
Moisture (KF) ≤0.2%
Purity ≥99%