1-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethylcarbinol1-Hydroxypropan1-Propylalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83635.320EA 334 CHF
83635.320
1-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –127 °C
Dichte: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,80 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 %
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 %
Verdampfungsrückstand (100°C) Max. 0,0010 %
Wasser Max. 0,0500 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 50,0 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (270 nm) 98,0 %
Konform zu BDH 15303 Entspricht