1-Pentanol 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
160600010 160600025 160600250 160600251
ACRO160600010EA 66.5 CHF
ACRO160600010 ACRO160600025 ACRO160600250 ACRO160600251
1-Pentanol 99%, rein
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0.811 g/cm³
Flash-Pt: 49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA