1-Octanol
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
n-Octanol
4439.1
4439.2
ROTH4439.1EA
27
CHF
ROTH4439.1
ROTH4439.2
1-Octanol
1-Octanol
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH MW: 130.23 g/mol Siedepunkt: 195 Melting Pt: –16 °C Dichte: 0.8246 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 81 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002988 CAS-Nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |