1-Octanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EHERC15711100EA 48.5 CHF
EHERC15711100
1-Octanol
1-Octanol
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –16 °C
Dichte: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 12,06849
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/03/731403.jpg