1-Octanol 99%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: n-Octanol
150630010 150630025 150630250 150632500
ACRO150630010EA 91.3 CHF
ACRO150630010 ACRO150630025 ACRO150630250 ACRO150632500
1-Octanol 99%, pure
1-Octanol
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130.23 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –16 °C
Dichte: 0.824 g/cm³
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %