1-Octadecanol

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyms: Heptadecylcarbinol1-OctadecylalkoholStearylalkohol

EHERC15710300EA 49.1 CHF
EHERC15710300
1-Octadecanol
1-Octadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270,5 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56…57 °C
Dichte: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002823
CAS-Nummer: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR