1-Nonanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
157471000 157472500 157470010
ACRO157471000EA 32.7 CHF
ACRO157471000 ACRO157472500 ACRO157470010
1-Nonanol 97%
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Siedepunkt: 213…215 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 0.827 g/cm³
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002990
CAS-Nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4324 to 1.4344 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %