Cetylalkohol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Cetylalkohol
1.00989.9024EA 1100 CHF
1.00989.9024
Cetylalkohol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Siedepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 46…52 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037