1-Hexadecanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Cetylalkohol
ACRO120480100EA 368 CHF
ACRO120480100 ACRO120480025 ACRO120480010
1-Hexadecanol 96%
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 47…50 °C
Flash-Pt: >157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %