1-Heptanol

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

Synonyms: Heptylalkohol

EHERC14127100EA 49.1 CHF
EHERC14127100
1-Heptanol
1-Heptanol
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
MW: 116,2 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002986
CAS-Nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR