1-Butanol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
7171.1 7171.2
ROTH7171.1EA 166.8 CHF
ROTH7171.1 ROTH7171.2
1-Butanol
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Siedepunkt: 117.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable