1-Butanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Hydroxybutan
, 1-Butylalkohol
, n-Butanol
, Propylcarbinol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83633.290EA
130
CHF
83633.290
1-Butanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH MW: 74,12 g/mol Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –89 °C Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 30 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | Min. 99,8 % |
Azidität (als CH3COOH) | Max. 0,002 % |
Farbe | Max. 10 APHA |
Rückstand nach Verdampfung | Max. 0,0005 %(m) |
Wasser (K.F.) | Max. 0,05 %(m) |
UV Durchlässigkeit (210 nm) | Min. 20 % |
UV Durchlässigkeit (230 nm) | Min. 70 % |
UV Durchlässigkeit (270 nm) | Min. 90 % |
UV Durchlässigkeit (310 nm) | Min. 98 % |