Formaldehyddimethylacetal 99.5+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
115560010 115560025 115560250
ACRO115560010EA 67.9 CHF
ACRO115560010 ACRO115560025 ACRO115560250
Formaldehyddimethylacetal 99.5+%
Formaldehyddimethylacetal
Formel: CH₂(OCH₃)₂
MW: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 41…42 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –105 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008495
CAS-Nummer: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3525 to 1.3545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %