Diethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethoxyethan 2,2'-Oxybisethan 2,2'-Oxydiethan Ether Äther Ethylether
Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 7-10 ppm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83671.230EA 141 CHF
83671.230
Diethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Diethylether
Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0003 %
Wasser Max. 0,0050 %