Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® peroxidfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 4-7 ppm
23806.328EA 120 CHF
23806.328
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® peroxidfrei
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes + ketones (as HCHO) Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 0.15 ppm
Water Max. 0.2 %