Diethylether ≥99,0% stabilisiert, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
Stabilization: Stabilisiert mit Ethanol
Verpackt unter Schutzgas
9259-02EA 191 CHF
9259-02 9259-03
Diethylether ≥99,0% stabilisiert, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.0 %
Diethyl Ether Interferences - Suitability for U.S. EPA Method 8151A Passes Test
Color (APHA) ≤10 ppm
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Peroxide (as H₂O₂) ≤5 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
Water (by KF, coulometric) ≤0.08 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD