Diethylether, extra trocken 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
326861000
326860010
326860025
326861000.EA
61.5
CHF
326861000.
326860010.
326860025.
Diethylether, extra trocken 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Diethylether
Formel:
(CH₃CH₂)₂O Siedepunkt: 34.6 °C (760 mmHg) Melting Pt: –116 °C Dichte: 0.714 g/cm³ Flash-Pt: –45 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Stabilizer | 1.5 to 10 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |
Peroxides | ≤0.002 % (as H2O2) |