1-Ethylpropylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
L02250.14 L02250.22 L02250.06
L02250.14EA 190 CHF
L02250.14 L02250.22 L02250.06
1-Ethylpropylamin 98%
1-Ethylpropylamine
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C
Dichte: 0.748
Flash-Pt: 2 °C (35 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008096
CAS-Nummer: 616-24-0
EINECS: 210-471-6
UN: 1106
ADR: 3,II