Isopropylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Aminopropane
148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 52 CHF
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Isopropylamin 99%
Isopropylamin
Formel: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 33…34 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –101 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flash-Pt: –37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008082
CAS-Nummer: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3 I
Merck Index: 13,05229
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA