Pentylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
173940500 173940050 173942500
ACRO173940500EA 57.4 CHF
ACRO173940500 ACRO173940050 ACRO173942500
Pentylamin 99%
Pentylamine
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 104.4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.75 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008236
CAS-Nummer: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00602
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %