Octadecylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
L15458.14 L15458.22
L15458.14EA 113 CHF
L15458.14 L15458.22
Octadecylamin 97%
Octadecylamin
Purity: 97% CAS No.: 124-30-1 Molecular Formula: C18H39N Formula Weight: 269.52 Flash Point: 148°(298°F) Melting Point: 53-55° Boiling Point: 180-183°/5mm Beilstein Reference: 636111 MDL No.: MFCD00008159
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269,51 g/mol
Siedepunkt: 180…183 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 53…55 °C
Dichte: 0.862
Flash-Pt: 148 °C (298 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008159
CAS-Nummer: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III