Octadecylamin 90% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 113 CHF
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Octadecylamin 90% tech.
Octadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269,51 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (32 mmHg)
Melting Pt: 50…60 °C
Dichte: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008159
CAS-Nummer: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)