Pentylisocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
314320050 314320010
ACRO314320050EA 124 CHF
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentylisocyanat 98%
Pentylisocyanat
Formel: C₆H₁₁NO
Siedepunkt: 136…137 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144846
CAS-Nummer: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %