Hexylisocyanat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Isocyanic acid hexyl ester
411660250 411661000 411660050
ACRO411660250EA 183 CHF
ACRO411660250 ACRO411661000 ACRO411660050
Hexylisocyanat 99%
Hexylisocyanat
Formel: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Siedepunkt: 44
Dichte: 0.873 g/cm³
Flash-Pt: 59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037047
CAS-Nummer: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN: 2478
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %