Tributylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14868.0D A14868.0F A14868.AP
A14868.0DEA 690 CHF
A14868.0D A14868.0F A14868.AP
Tributylamin 98%
Tributylamin
Purity: 98% CAS No.: 102-82-9 Molecular Formula: C12H27N Formula Weight: 185.36 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Amine-like pH: 10.6 Melting Point: -70° Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 1698872 Merck Reference: 14,9618 UN No.: 2542 MDL No.: MFCD00009431
Formel: C₁₂H₂₇N
Siedepunkt: 216 °C
Melting Pt: < –70 °C
Dichte: 0.778
Flash-Pt: 71 °C (159 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009431
CAS-Nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9618