Triethylamin ≥99,5%, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: TEA(Diethylamino)ethan
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
9111-07EA 0 CHF
9111-07
Triethylamin ≥99,5%, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
MW: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((CH₃CH₂)₃N) ≥ 99.0 %
Color (APHA) ≤ 15
Identification (by IR) Passes Test
Water (H₂O) ≤ 1 %