Iodmethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Methyl iodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 0 CHF
8.06064.0050 8.06064.1000
Iodmethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodmethan
Formel: CH₃I
MW: 141.94 g/mol
Siedepunkt: 42.4
Melting Pt: –66 °C
Dichte: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161