1,2-Diiodethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L03019.06 L03019.14
L03019.06EA 42 CHF
L03019.06 L03019.14
1,2-Diiodethan ≥98%
1,2-Diiodethan
Purity: 98% CAS No.: 624-73-7 Molecular Formula: ICH2CH2I Formula Weight: 281.86 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 1730870 MDL No.: MFCD00001093
Formel: C₂H₄I₂
MW: 281,86 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 80…84 °C
Dichte: 2.130
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001093
CAS-Nummer: 624-73-7
EINECS: 210-859-5