2,2,2-Trifluorethanol
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyms:
TFE
MOLE32245729-100GEA
0
CHF
MOLE32245729-100G
2,2,2-Trifluorethanol
2,2,2-Trifluorethanol
Formel:
C₂H₃F₃O MW: 100,04 g/mol Siedepunkt: 74,1 °C (1013 hPa) Melting Pt: –43,5 °C Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 33 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004672 CAS-Nummer: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...