Trifluoressigsäure ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formel:
CF₃COOH Siedepunkt: 72…73 °C Melting Pt: –15 °C Dichte: 1.480 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,9681 |