Trifluoressigsäure 99.5% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
TFA
293810010
293810025
293810250
293811000
293812500
ACRO293810010EA
619
CHF
ACRO293810010
ACRO293810025
ACRO293810250
ACRO293811000
ACRO293812500
Trifluoressigsäure 99.5% für die Biochemie
Trifluoressigsäure
Formel:
C₂HF₃O₂ MW: 114,02 g/mol Siedepunkt: 72 °C (760 mmHg) Melting Pt: –15 °C Dichte: 1.535 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 13,09754 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | 99.5 to 100.5 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Fluoride (F) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)