Fluoraceton 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
151780010 151780050
ACRO151780010EA 89.6 CHF
ACRO151780010 ACRO151780050
Fluoraceton 97%
Fluoraceton
Formel: C₃H₅FO
MW: 76,07 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.054 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000451
CAS-Nummer: 430-51-3
EINECS: 207-064-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %