2,2,2-Trichlorethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
139441000 139445000
ACRO139441000EA 53.3 CHF
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Trichlorethanol 99%
2,2,2-Trichloroethanol
Formel: C₂H₃Cl₃O
MW: 149.4 g/mol
Siedepunkt: 151
Melting Pt: 17.8 °C
Dichte: 1.55 g/cm³
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004677
CAS-Nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
Merck Index: 12,09786
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %