Trichloressigsäure
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
TCA
8789.1
8789.2
ROTH8789.1EA
219
CHF
ROTH8789.1
ROTH8789.2
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Formel:
Cl₃CCOOH Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Melting Pt: 54…56 °C Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 113 °C (closed cup) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004177 CAS-Nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 Merck Index: 13,09700 |