1,3-Dichloraceton 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
173630250
173630500
173632500
ACRO173630250EA
45.3
CHF
ACRO173630250
ACRO173630500
ACRO173632500
1,3-Dichloraceton 99%
1,3-Dichloraceton
Formel:
ClH₂CC(O)CH₂Cl MW: 126.97 g/mol Siedepunkt: 173 Melting Pt: 38…42 °C Dichte: 1.383 g/cm³ Flash-Pt: 89 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000937 CAS-Nummer: 534-07-6 EINECS: 208-585-6 UN: 2649 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03077 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 42 °C |
GC | ≥98.5 % |