Chloroform, LiChrosolv® für die HPLC
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02444.2500
1.02444.2500EA 452 CHF
1.02444.2500
Chloroform, LiChrosolv® für die HPLC
Chloroform
Formel: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM