Chloroform 99-99,4% (durch GC) stabilisiert, erfüllt analytische Spezifikationen von DAB9, BP, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: Stabilised with ethanol
24216-1L 24216-2.5L 24216-250KG 24216-4X2.5L
24216-1LEA 146.77 CHF
24216-1L 24216-2.5L 24216-250KG 24216-4X2.5L
Chloroform 99-99,4% (durch GC) stabilisiert, erfüllt analytische Spezifikationen von DAB9, BP, Riedel-de Haën™
Chloroform
Beilstein Number: 1731042
RTECS Number: FS9100000
UNSPSC Code: 12191502
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 60-62 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: -63 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Assay (GC) 99 - 99.4 %
Boiling range 60 - 62 °C
Density (D 20/20) 1.479 - 1.484
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Acid. or alk. react. impurities complying
Reaction against H₂SO₄ complying
Chloride (Cl) complying
Free chlorine complying
Foreign chlorine compounds complying
Aldehydes complying
Ethanol (GC) 0.6 - 1.0 Gew.%
Related substances (GC) complying