Tetrachlormethan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Carbon tetrachloride, TCT
MQ200
02671-1ML 02671-5ML
02671-1MLEA 51.1 CHF
02671-1ML 02671-5ML
Tetrachlormethan, Supelco®
Tetrachlormethan
Formel: CCl₄
MW: 153.82 g/mol
Siedepunkt: 76.7
Melting Pt: –23 °C
Dichte: 1.5942 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 56-23-5
EINECS: 200-262-8
UN: 1846
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654d70170d29640489b9598785b57872e92c1df0&vid=06606ed5637724de149a11cdb03c11ef06aa115e&prid=web&clid=SAPDAM