Dichlormethan ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Stabilization:
Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene) 20 ppm
23367.296EA
39.9
CHF
23367.296
23367.321
23367.365
23367.467
23367.550
Dichlormethan ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39.8 °C (1013 hPa) Melting Pt: –95 °C Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 39.0 - 40.5 °C |
Acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Density (20/4) | 1.322 - 1.327 |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Free chlorine | Max. 0.3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 3 ppm |