Dichlormethan 99.5% stabilisiert ACS für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilisiert mit Amylen
406935000 406930025
ACRO406935000EA 63 CHF
ACRO406935000 ACRO406930025
Dichlormethan 99.5% stabilisiert ACS für die Spektroskopie
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1.325 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens Passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g