2-Chlorbutan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
108830010 108832500
ACRO108830010EA 104 CHF
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Chlorbutan 99+%
2-Chlorbutan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –140 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: –15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000871
CAS-Nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01560
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %