1-Chlorpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18841.0500 8.18841.0100 8.18841.0050
8.18841.0500EA 186 CHF
8.18841.0500 8.18841.0100 8.18841.0050
1-Chlorpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chlorpropan
Formel: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –122.8 °C
Dichte: 1.3914 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –31 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000995
CAS-Nummer: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.7 g/l (20 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 78.54 g/mol
Boiling Point 45 - 47 °C
Vapor Pressure 373 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 11.1 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Synonyms Propyl chloride
Hill Formula C3H7Cl