1-Chlorhexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18497.0005
8.18497.0250
8.18497.9022
8.18497.0005EA
25.7
CHF
8.18497.0005
8.18497.0250
8.18497.9022
1-Chlorhexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chlorhexan
Formel:
C₆H₁₃Cl Siedepunkt: ∼135 °C (1013 hPa) Melting Pt: –94 °C Dichte: 0.872 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 27 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001018 CAS-Nummer: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 13,02163 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.26 g/l (20 °C) |
Melting Point | -94 °C |
Molar Mass | 120.62 g/mol |
Boiling Point | 132 - 136 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 53 hPa (55 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Refractive Index | 1.4194 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 9.6 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 225 °C |