1-Chlordodecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05340.0100
8.05340.1000
8.05340.0100EA
35.4
CHF
8.05340.0100
8.05340.1000
1-Chlordodecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chlordodecan
Formel:
C₁₂H₂₅Cl Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Melting Pt: –9 °C Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013688 CAS-Nummer: 112-52-7 EINECS: 203-981-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | -9 °C |
Molar Mass | 204.78 g/mol |
Boiling Point | 124 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 130 °C |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 190 °C |